Få mere at vide
2-Methoxytetrahydropyran, 98%
Artikelnummer. 15269626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15269626 5 g 5g
15229656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269626 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450830050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6581-66-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6581-66-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
InChI nøgle XTDKZSUYCXHXJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxytetrahydropyran, tetrahydro-2-methoxy-2h-pyran, pyran, 2-methoxy-tetrahydro, 2h-pyran,tetrahydro-2-methoxy, 2h-pyran, tetrahydro-2-methoxy, 2-methoxytetrahydro-2h-pyran, methoxytetrahydropyran, 2-methoxyoxan-3-yl, 5-17-03-00078 beilstein handbook reference
PubChem CID 23057
IUPAC navn 2-methoxyoxane
SMIL COC1CCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxytetrahydropyran
Tæthed 0.9630g/mL
Kogepunkt 128°C to 129°C
Flammepunkt 25°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.963
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxytetrahydropyran, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.