Få mere at vide
2-Methoxyresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyresorcinol |
| CAS | 29267-67-2 |
| Molekylær formel | C7 H8 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMIL | COc1c(O)cccc1O |
| IUPAC navn | 2-methoxybenzen-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0473 |