missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxyresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyresorcinol |
| CAS | 29267-67-2 |
| Molekylær formel | C7 H8 O3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-5(8)3-2-4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMIL | COc1c(O)cccc1O |
| IUPAC navn | 2-methoxybenzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vægt | 140.0473 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?