Få mere at vide
2-methoxyquinolin-6-boronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyquinoline-6-boronic acid pinacol ester |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 285.15 |
| Procent renhed | 96% |