Få mere at vide
2-methoxypyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623835
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10623835 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10416872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10612083 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623835 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB07839EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-38-7
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD00833386
InChI nøgle YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
PubChem CID 2737488
IUPAC navn 2-methoxypyridin-3-amin
SMIL COC1=C(C=CC=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridin-3-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%