Få mere at vide
2-methoxypyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10416872
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10416872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10612083 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10623835 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
3 options
Artikelnummer. 10416872
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB07839DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 20265-38-7
Molekylær formel C6H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 124.143
MDL nummer MFCD00833386
InChI nøgle YXFAOWYMDGUFIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-3-aminopyridine, 2-methoxy-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridylamine, 2-methoxy-3-pyridinamine, 2-methoxypyridine-3-amine, pubchem1269, 2-methoxy pyridin-3-amine
PubChem CID 2737488
IUPAC navn 2-methoxypyridin-3-amin
SMIL COC1=C(C=CC=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridin-3-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 97%