Få mere at vide
2-methoxypyrazin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11967041 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11967041 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11967041 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442120050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyrazine
CAS 3149-28-8
Tæthed 1.1300g/mL
Kogepunkt 60 °C til 61 °C (29,0 mmHg)
Flammepunkt 45 °C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H6N2O
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.13
Synonym pyrazine, methoxy, methoxypyrazine, 2-methoxy-1,4-diazine, pyrazine, 2-methoxy, 2-methoxy-pyrazine, unii-ryd35t7f4t, 2-methoxy pyrazine, fema no. 3302, ryd35t7f4t, methoxy-pyrazine
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: i vand: (20 °C) let opløselig
InChI nøgle WKSXRWSOSLGSTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=NC=CN=C1
IUPAC navn 2-methoxypyrazin
Molekylvægt (g/mol) 110.12
PubChem CID 18467
Formel vægt 110.12
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxypyrazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.