missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxypropyl Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxypropyl acetate |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-5(8-3)4-9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 132.0786 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?