Få mere at vide
2-Methoxypropene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxypropene |
| CAS | 116-11-0 |
| Molekylær formel | C4H8O |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-Methoxyprop-1-ene, 2-Methoxypropene, Isopropenyl Methyl Ether, Methyl 1-Methylvinyl Ether, Methyl Isopropenyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3 |
| SMIL | COC(=C)C |
| IUPAC navn | 2-methoxyprop-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 72.11 |
| Formel vægt | 72.0575 |