Få mere at vide
2-methoxypropen, 97%, stabiliseret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10636394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10636394 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10551241 250 mL Glasflaske 250ml
10072370 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10636394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 174350025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-11-0
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00014929
InChI nøgle YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
IUPAC navn 2-methoxyprop-1-en
SMIL CC(=C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypropene
Navn note Stabilized
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 35°C to 36°C
Flammepunkt -29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C(OCH3)=CH2
Brydningsindeks 1.3810 to 1.384
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, IV, 2075
Fieser 02,230; 05,360; 11,329; 12,317
Merck Index 15, 6073
Specifik vægtfylde 0.78
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Stabilisator 0.5% max. potassium carbonate
Formel vægt 72.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxypropene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.