Få mere at vide
2-Methoxypropen, 95%, stab. med ca 0,5% kaliumcarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411087
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11411087 250 g 250g
11401087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24083.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 116-11-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
Det bruges til syntese af heterocykliske forbindelser og et vigtigt mellemprodukt i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til syntese af heterocykliske
forbindelser og et vigtigt mellemprodukt i medicin.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116-11-0
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.107
MDL nummer MFCD00014929
InChI nøgle YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypropene, isopropenyl methyl ether, 1-propene, 2-methoxy, 2-methoxy-1-propene, methyl isopropenyl ether, ether, isopropenyl methyl, propene, 2-methoxy, unii-15wbg0jt6b, 2-methoxy propene, 15wbg0jt6b
PubChem CID 8300
IUPAC navn 2-methoxyprop-1-en
SMIL CC(=C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypropene
Navn note stabilized with ≈0.5% potassium carbonate
Tæthed 0.758
Kogepunkt 35°C to 36°C
Flammepunkt −29°C (−20°F)
Lugt Ether-like
Brydningsindeks 1.3835
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1734635
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 72.11
Procent renhed 95%