Få mere at vide
2-Methoxypropanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxypropanoic acid |
| CAS | 4324-37-2 |
| Molekylær formel | C4H8O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Methoxypropionic acid, alpha-Methoxypropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(7-2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6) |
| SMIL | COC(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methoxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vægt | 104.0473 |