missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxyphenylsulfate Potassium Salt, TRC

Artikelnummer. 30138735
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138735 1 g
30005030 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138735 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2663101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6100-07-8
Molekylær formel C7 H8 O5 S . K
Molekylvægt (g/mol) 243.29
Synonym Guaiacol, hydrogen sulfate, potassium salt (6CI), Phenol, 2-methoxy-, hydrogen sulfate, potassium salt (9CI), Phenol, o-methoxy-, hydrogen sulfate, potassium salt (8CI), Guiacolsulfonic acid potassium salt, Potassium o-methoxyphenyl sulfate
IUPAC navn 2-methoxyphenyl hydrogen sulfate, potassium salt
SMIL [K].O=S(=O)(O)OC=1C=CC=CC1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenylsulfate Potassium Salt
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O5S.K/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-13(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);
Formel vægt 242.97
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.