Få mere at vide
2-Methoxyphenylacetone, TRC
Artikelnummer. 30479641
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30479641 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30479641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM219708500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenylacetone
CAS 5211-62-1
Molekylær formel C10 H12 O2
Mængde 500 mg
Synonym 1-(2-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI), 2-Propanone, 1-(o-methoxyphenyl)- (8CI), (2-Methoxyphenyl)acetone, (o-Methoxyphenyl)acetone, 1-(2-Anisyl)-2-propanone, 1-(o-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2'-Methoxyphenyl-2-propanone, o-Methoxyphenyl-2-propanone, 2-Methoxybenzyl methyl ketone, o-Methoxybenzyl methyl ketone, o-Methoxyphenylacetone, ortho-Methoxyphenylacetone
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
SMIL COc1ccccc1CC(=O)C
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)propan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 164.2011
Formel vægt 164.0837