Få mere at vide
2-Methoxyphenylacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 93-25-4 |
| Smeltepunkt | 120°C to 123°C |
| Molekylær formel | 2-(CH3O)C6H4CH2COOH |
| MDL nummer | MFCD00004321 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Methoxyphenylacetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Grad | Research |