missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxyphenyl Phenyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenyl Phenyl Ether |
| CAS | 1695-04-1 |
| Molekylær formel | C13 H12 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O2/c1-14-12-9-5-6-10-13(12)15-11-7-3-2-4-8-11/h2-10H,1H3 |
| SMIL | COc1ccccc1Oc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-methoxy-2-phenoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.233 |
| Formel vægt | 200.084 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?