missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxyphenothiazin, Mikromol™

Artikelnummer. 30458601
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458601 4 x 25 mg
30049828 25 mg
30051299 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30458601 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0019.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.

2-Methoxyphenothiazin, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxyphenothiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H11 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 2-methoxy-10H-phenothiazin
Molekylvægt (g/mol) 229.3
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 229,0561 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.