Få mere at vide
2-Methoxyphenothiazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051299
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051299 100 mg
30049828 25 mg
30458601 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30051299 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0019.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methoxyphenothiazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxyphenothiazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H11 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3
SMIL COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
IUPAC navn 2-methoxy-10H-phenothiazin
Molekylvægt (g/mol) 229.3
Mængde 100 mg
Formel vægt 229,0561 g/mol