Få mere at vide
2-Methoxyphenothiazine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methoxyphenothiazine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenothiazine |
| CAS | 1771-18-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methoxyphenothiazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H11 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Levomepromazine Maleate Imp. A (EP), Levomepromazine Imp. A (EP), 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Impurity A, Levomepromazine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-10H-phenothiazine |
| Vis mere |