Få mere at vide
2-Methoxyphenothiazine, 96%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30799962
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30799962 5 g 5g
30788409 500 g 500g
30790673 25 g 25g
30798129 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30799962 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD146045g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenothiazine
CAS 1771-18-2
Molekylær formel C13H11NOS
MDL nummer MFCD00037838
Mængde 5 g
SMIL COC(C=C1N2)=CC=C1SC3=C2C=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 229.30
Procent renhed 96%