Få mere at vide
2-Methoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30011163
Skift visning
Mængde:
2.5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30011163 2.5 g 2.5g
30003238 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011163 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2653002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-05-1
Molekylær formel C7 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Synonym Guaiacol, 2-Methoxyphenol, Guaifenesin Imp. A (EP), 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol
IUPAC navn 2-methoxyphenol
SMIL COc1ccccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiacol
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Formel vægt 124.0524