Få mere at vide
2-Methoxyphenol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860351
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15860351 250 mL
15850351 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15860351 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8183390250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-05-1
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Tekniske data
Smeltepunkt 28°C to 32°C
Tæthed 1.13 g/cm3 at 21°C
Kogepunkt 205°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002185
Mængde 250 mL