Få mere at vide
2-Methoxyphenol (Guaiacol), Mikromol™
Artikelnummer. 17942526
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17942526 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17942526 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0354.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methoxyphenol (Guaiacol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiacol
CAS 90-05-1
Analyt- eller komponentnavne Guaiacol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
SMIL COc1ccccc1O
IUPAC navn 2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Mængde 500 mg
Formel vægt 124,0524 g/mol