Få mere at vide
2-Methoxyphenol, 98+%
Artikelnummer. 11497787
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497787 250 g 250g
11487787 1000 g 1000g
11407797 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16319.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.90 DKK
    333.65 DKK / 250g
    Spare 37.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
2-Methoxyphenol, >-98%, C7H8O2, CAS-nummer-90-05-1, methylkatekol, guaiastil, 2-hydroxyanisol, 1-hydroxy-2-methoxybenzen, pyroguaiacsyre, o-methoxyphenol, pyrokatekolmonomethylether, phenol, 2-methoxy, guaicol, guaiacol, 1000g, >98%, 508112, 204 grader. C til 206 grader. C, CHEBI:28591, 1.129 | CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124,139 g/mol
2-Methoxyphenol virker som slimløsende. Det bruges som en antioxidant samt et anti-skindmiddel til maling. Det fungerer som en forløber for smagsstoffer som eugenol og vanillin. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i den kemiske syntese af aktive lægemidler, smagsstoffer og parfumeprodukter. Ud over dette bruges det også som en indikator i kemiske reaktioner, der producerer ilt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-Methoxyphenol fungerer som et slimløsende middel. Det bruges som en antioxidant samt et anti-skindmiddel til maling. Det fungerer som en forløber for smagsstoffer som eugenol og vanillin. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i den kemiske syntese af aktive lægemidler, smagsstoffer og parfumeprodukter. Ud over dette bruges det også som en indikator i kemiske reaktioner, der producerer ilt.
Opløselighed
Blandbar med carbontetrachlorid, alkohol, chloroform, ether, olier, iseddike og natriumhydroxidopløsning. Let blandbar med vand og petroleumsether.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-05-1
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00002185
InChI nøgle LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC navn 2-methoxyphenol
SMIL COC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenol
Smeltepunkt 28 °C til 31 °C
Tæthed 1.129 g/mL
Kogepunkt 204 °C til 206 °C
Flammepunkt 82 °C (179 °F)
Analyseprocentområde >98%
Brydningsindeks 1.543
Mængde 250 g
Beilstein 508112
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,4553
Opløselighedsinformation Blander med carbontetrachlorid, alkohol, kloroform, ether, olier, glaseddikesyre og natriumhydroxidopløsning. Let blandbar med vand og petroleumsether.
Formel vægt 124.14
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyphenol