Få mere at vide
2-Methoxyphenol, 98+%
Artikelnummer. 11487787
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487787 1000 g 1000g
11497787 250 g 250g
11407797 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16319.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-Methoxyphenol, >-98%, C7H8O2, CAS Number-90-05-1, methylcatechol, guaiastil, 2-hydroxyanisole, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid, o-methoxyphenol, pyrocatechol monomethyl ether, phenol, 2-methoxy, guaicol, guaiacol, 1000g, >98%, 508112, 204 deg.C to 206 deg.C, CHEBI:28591, 1.129 | CAS: 90-05-1 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
2-Methoxyphenol virker som slimløsende. Det bruges som en antioxidant samt et anti-skindmiddel til maling. Det fungerer som en forløber for smagsstoffer som eugenol og vanillin. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i den kemiske syntese af aktive lægemidler, smagsstoffer og parfumeprodukter. Ud over dette bruges det også som en indikator i kemiske reaktioner, der producerer ilt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-Methoxyphenol fungerer som et slimløsende middel. Det bruges som en antioxidant samt et anti-skindmiddel til maling. Det fungerer som en forløber for smagsstoffer som eugenol og vanillin. Yderligere bruges det som et mellemprodukt i den kemiske syntese af aktive lægemidler, smagsstoffer og parfumeprodukter. Ud over dette bruges det også som en indikator i kemiske reaktioner, der producerer ilt.
Opløselighed
Blandbar med carbontetrachlorid, alkohol, chloroform, ether, olier, iseddike og natriumhydroxidopløsning. Let blandbar med vand og petroleumsether.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-05-1
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.139
MDL nummer MFCD00002185
InChI nøgle LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
IUPAC navn 2-methoxyphenol
SMIL COC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenol
Smeltepunkt 28°C to 31°C
Tæthed 1.129
pH 5.4
Kogepunkt 204°C to 206°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Analyseprocentområde >98%
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.543
Mængde 1000 g
Beilstein 508112
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,4553
Opløselighedsinformation Miscible with carbon tetrachloride,alcohol,chloroform,ether,oils,glacial acetic acid and sodium hydroxide solution. Slightly miscible with water and petroleum ether.
Formel vægt 124.14
Procent renhed ≥98%