Få mere at vide
2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4 |
| CAS | 7329-52-4 |
| Molekylær formel | C7 D4 H4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol','6-methoxy- (7CI','8CI','9CI','ACI), 6-Methoxyphen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), 3,4,5,6-Tetradeuteroguaiacol, 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4, Guaiacol-d4 (ring-d4), 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-D4, 2-Methoxyphenol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c(O)c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.1619 |
| Formel vægt | 128.0775 |