Få mere at vide
2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4,OD, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenol-O,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 20189-11-1 |
| Molekylær formel | C7 D5 H3 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol-d, 6-methoxy- (8 CI, 9 CI), 2-Methoxyphen-d4-ol-d, OD-3,4,5,6-Tetradeuteroguaiacol, 2-Methoxyphenol-O,3,4,5,6-d5, Guaiacol-d4 (OD,ring-d4), 2-Methoxyphenol-O,3,4,5,6-D5, 2-Methoxyphenol-d5, 2-Methoxyphenol-3,4,5,6-d4,OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D/hD |
| SMIL | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1OC |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-deuteriooxy-6-methoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.168 |
| Formel vægt | 129.0838 g/mol |
| Vis mere |