Få mere at vide
2-Methoxynicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxynicotinic Acid |
| CAS | 16498-81-0 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | COc1ncccc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methoxypyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0426 |