Få mere at vide
2-Methoxynicotinic acid, 98%
Artikelnummer. 11474604
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474604 5 g 5g
11464604 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474604 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13193.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16498-81-0 | C7H6NO3 | 152.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16498-81-0
Molekylær formel C7H6NO3
Molekylvægt (g/mol) 152.13
MDL nummer MFCD00085110
InChI nøgle FTEZJSXSARPZHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methoxynicotinic acid, 2-methoxy-nicotinic acid, 2-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, t6nj bo1 cvq wwn, maybridge1_004722, 2-methoxynicotinicacid, pubchem20354, acmc-1btxh
PubChem CID 708093
IUPAC navn 2-methoxypyridin-3-carboxylsyre
SMIL COC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxynicotinic acid
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Mængde 5 g
Formel vægt 153.14
Procent renhed 98%