Få mere at vide
2-Methoxynicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642895
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642895 5 g Amber Glass Bottle 5g
10164154 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642895 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01841DE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 16498-81-0
Molekylær formel C7H6NO3
Molekylvægt (g/mol) 152.13
MDL nummer MFCD00085110
InChI nøgle FTEZJSXSARPZHJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methoxynicotinic acid, 2-methoxy-nicotinic acid, 2-methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methoxy, t6nj bo1 cvq wwn, maybridge1_004722, 2-methoxynicotinicacid, pubchem20354, acmc-1btxh
PubChem CID 708093
SMIL COC1=NC=CC=C1C([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxynicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-methoxypyridine-3-carboxylic acid
Formel vægt 153.14
Procent renhed 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.