Få mere at vide
2-Methoxynaphthalen (Nerolin), Mikromol™
Artikelnummer. 30461423
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461423 4 x 25 mg
17910776 100 mg
17932666 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30461423 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.0800254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methoxynaphthalen (Nerolin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
CAS 93-04-9
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxynaphthalene(Nerolin)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M
InChI formel InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-methoxynaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 158,0732 g/mol