Få mere at vide
2-Methoxynaphthalen (Nerolin), Mikromol™
Beskrivelse
2-Methoxynaphthalen (Nerolin)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| CAS | 93-04-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C11 H10 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxynaphthalene(Nerolin), Naproxen Imp. M (EP), Naproxen Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-methoxynaphthalen |
| Vis mere |