Få mere at vide
2-(Methoxymethyl)oxirane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methoxymethyl)oxirane |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-5-2-4-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 88.0524 |