missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxymethyl Montelukast 1,2-Diol(Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30466416
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466416 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466416 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2645201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxymethyl Montelukast 1,2-Diol(Mixture of Diastereomers)
CAS 184764-27-0
Molekylær formel C37H40ClNO5S
Mængde 1 mg
Synonym 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-[1-hydroxy-2-(methoxymethoxy)-1-methylethyl]phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C37H40ClNO5S/c1-36(42,23-44-25-43-2)32-9-4-3-7-27(32)13-17-34(45-24-37(18-19-37)22-35(40)41)29-8-5-6-26(20-29)10-15-31-16-12-28-11-14-30(38)21-33(28)39-31/h3-12,14-16,20-21,34,42H,13,17-19,22-25H2,1-2H3,(H,40,41)/b15-10+/t34-,36?/m1/s1
SMIL COCOCC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
IUPAC navn 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-[2-hydroxy-1-(methoxymethoxy)propan-2-yl]phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 646.24
Formel vægt 645.2316
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.