Få mere at vide
2-(Methoxymethyl)-6-methylpyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methoxymethyl)-6-methylpyridine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-7-4-3-5-8(9-7)6-10-2/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 137.0841 |