Få mere at vide
2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole |
| CAS | 92114-71-1 |
| Molekylær formel | C15 H14 N2 O S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1H-Benzimidazole','2-(methoxymethyl)-6-(phenylthio)-, 1H-Benzimidazole','2-(methoxymethyl)-5-(phenylthio)- (9CI), 2-(Methoxymethyl)-5-(phenylthio)-1H-benzimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14N2OS/c1-18-10-15-16-13-8-7-12(9-14(13)17-15)19-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17) |
| SMIL | COCc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-(methoxymethyl)-5-phenylsulfanyl-1H-benzimidazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.35 |
| Formel vægt | 270.0827 |