Få mere at vide
2-Methoxylphenylboronsyre (indeholder varierende mængder anhydrid), TRC
Artikelnummer. 30477183
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30477183 10 g
1 options
Artikelnummer. 30477183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26093510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxylphenylboronic Acid
CAS 5720-06-9
Molekylær formel C7H9BO3
Mængde 10 g
Synonym B-(2-Methoxyphenyl)boronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boronic Acid, (2-Methoxyphenyl)boric Acid, 2-Methoxybenzeneboronic Acid, 2-Methoxyphenylboronic Acid, o-Anisylboronic Acid, o-Methoxybenzeneboronic Acid, o-Methoxyphenylboronic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMIL COc1ccccc1B(O)O
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 151.96
Formel vægt 152.0645