Få mere at vide
2-Methoxyisonicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033443
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31033443 500 g -
31019009 10 g 10g
31031745 100 g 100g
31030907 1 g 1g
31025275 25 g -
31017272 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31033443 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD10527500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyisonicotinic acid
CAS 105596-63-2
Molekylær formel C7H7NO3
MDL nummer MFCD04115718
Mængde 500 g
SMIL O=C(O)C1=CC=NC(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Procent renhed 98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.