Få mere at vide
2-Methoxyhydroquinone, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10397830 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10397830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 175540100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 824-46-4
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00013971
InChI nøgle LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
IUPAC navn 2-methoxybenzene-1,4-diol
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyhydroquinone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 87°C to 90°C
Farve Brown-Gray to Brown-Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Mængde 10 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyhydroquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.