Få mere at vide
2-Methoxyhydroquinone, 97%
Artikelnummer. 11415253
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415253 10 g 10g
11425253 50 g 50g
11435253 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12847.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 824-46-4 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Det finder sin anvendelse i dannelsen af coniferylalkohol fra ferulinsyre af hvid rådsvampen Trametes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse i
dannelsen af coniferylalkohol fra ferulsyre af hvid rådsvampen Trametes.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligheden i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 824-46-4
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00013971
InChI nøgle LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyhydroquinone, methoxyhydroquinone, 1,4-benzenediol, 2-methoxy, 1,4-dihydroxy-2-methoxybenzene, unii-2hi6hnr5u1, 2hi6hnr5u1, o-methoxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyanisole, 2-mohydrop, acmc-209pp0
PubChem CID 69988
IUPAC navn 2-methoxybenzen-1,4-diol
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyhydroquinone
Smeltepunkt 87°C to 91°C
Mængde 10 g
Beilstein 2045285
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyhydroquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyhydroquinone