Få mere at vide
2-Methoxyethylphenol, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methoxyethylphenol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Methoxyethyl)phenol |
| CAS | 330976-39-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(2-Methoxyethyl)phenol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Phenol, 2-(2-methoxyethyl)-, 2-(2-Methoxyethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | COCCc1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-(2-methoxyethyl)phenol |
| Vis mere |