Få mere at vide
2-Methoxyethylphenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050798
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050798 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050798 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.250100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxyethylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 330976-39-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(2-Methoxyethyl)phenol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 2-(2-methoxyethyl)-, 2-(2-Methoxyethyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMIL COCCc1ccccc1O
IUPAC navn 2-(2-methoxyethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 152.0837 g/mol