Få mere at vide
2-Methoxyethylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethylamine |
| CAS | 109-85-3 |
| Molekylær formel | C3H9NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ethylamine, 2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxyethanamine, 1-Amino-2-methoxyethane, 1-Methoxy-2-aminoethane, 2-Aminoethyl methyl ether, 2-Methoxy-1-aminoethane, 2-Methoxy-1-ethanamine, N-(2-Methoxyethyl)amine, beta-Methoxyethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3 |
| SMIL | COCCN |
| IUPAC navn | 2-methoxyethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.11 |
| Formel vægt | 75.0684 |