Få mere at vide
2-Methoxyethyl isothiocyanat, 98+%
Artikelnummer. 11393016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393016 1 g 1g
11303026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10839.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 38663-85-3 | C4H7NOS | 117,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38663-85-3
Molekylær formel C4H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 117.166
MDL nummer MFCD00041126
InChI nøgle HTSAVXAFEVUJQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl isothiocyanate, ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxy, 2-methoxyethylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-ethane, 1-isothiocyanato-2-methoxyethane, 2-methoxyethanisothiocyanate, acmc-1aezw, 2-methoxy ethyl isothiocyanate, #, ethane,1-isothiocyanato-2-methoxy
PubChem CID 123475
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methoxyethan
SMIL COCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethyl isothiocyanate
Tæthed 1.08
Kogepunkt 88 °C til 92 °C (24 mmHg)
Flammepunkt 66 °C (150 °F)
Brydningsindeks 1.512
Mængde 1 g
FN nummer UN2922
Beilstein 773990
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 117.17
Procent renhed ≥98%