Få mere at vide
(2-Methoxyethyl)hydrazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methoxyethyl)hydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 885330-03-0 |
| Molekylær formel | C3H10N2O . 2(HCl) |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(2-Methoxyethyl)hydrazine dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10N2O.2ClH/c1-6-3-2-5-4;;/h5H,2-4H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.COCCNN |
| IUPAC navn | 2-methoxyethylhydrazine;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.04 |
| Formel vægt | 162.0327 |