Learn More
2-Methoxyethylakrylat, 98%, stikk. med ca. 50-100 ppm 4-methoxyphenol
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethyl acrylate |
| Navn note | stabiliseret med ≈50 til 100 ppm 4-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | <-30 °C |
| Tæthed | 1.008 |
| Kogepunkt | 162 °C |
| Flammepunkt | 56 °C (133 °F) |
| Lugt | Ester-lignende |
| Lineær formel | H2C=CHCO2(CH2)2OCH3 |
| Brydningsindeks | 1.428 |
| Mængde | 1000 g |
| Show More |