Få mere at vide
2-Methoxyethyl acrylate, 98%, stab. with ca 50-100ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11302707
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302707 50 g 50g
11312707 250 g 250g
11322707 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11902.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3121-61-7 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3121-61-7
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
MDL nummer MFCD00048149,MFCD00803685
InChI nøgle HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyethyl acrylate, methoxyethyl acrylate, 2-methoxyethoxy acrylate, 2-propenoic acid, 2-methoxyethyl ester, methyl cellosolve acrylate, 2-methoxyethanol, acrylate, ethylene glycol monomethyl ether acrylate, acrylic acid, 2-methoxyethyl ester, ethylene glycol methyl ether acrylate, sipomer mca
PubChem CID 18392
IUPAC navn 2-methoxyethylprop-2-enoat
SMIL COCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethyl acrylate
Navn note stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol
Smeltepunkt <-30°C
Tæthed 1.008
Kogepunkt 162°C
Flammepunkt 56°C (133°F)
Lugt Ester-like
Lineær formel H2C=CHCO2(CH2)2OCH3
Brydningsindeks 1.428
Mængde 50 g
FN nummer UN2929
Beilstein 1754333
Formel vægt 130.14
Procent renhed 98%