Få mere at vide
2-Methoxyethyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30133235
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133235 25 g
30133587 5 g
30005630 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM30448025G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-49-6
Molekylær formel C5 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Synonym Ethanol, 2-methoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-2-methoxyethane, 2-Methoxyethanol acetate, 2-Methoxyethyl acetate, Acetyl methyl cellosolve, Ethylene glycol acetate monomethyl ether, Ethylene glycol methyl ether acetate, Ethylene glycol monomethyl ether acetate, Glycol monomethyl ether acetate, MC acetate, Methyl Cellosolve acetate, Methyl glycol acetate, β-Methoxyethyl acetate
IUPAC navn 2-methoxyethyl acetate
SMIL COCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethyl acetate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
Formel vægt 118.063