Få mere at vide
2-Methoxyethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethyl 2-(3-Nitrobenzylidene)acetoacetate |
| CAS | 39562-22-6 |
| Molekylær formel | C14H15NO6 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-Methoxyethyl Ester, 2-Methoxyethyl 2-(m-Nitrobenzylidene)acetoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO6/c1-10(16)13(14(17)21-7-6-20-2)9-11-4-3-5-12(8-11)15(18)19/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3/b13-9+ |
| SMIL | COCCOC(=O)\C(=C\c1cccc(c1)[N+](=O)[O-])\C(=O)C |
| IUPAC navn | 2-methoxyethyl (2E)-2-[(3-nitrophenyl)methylidene]-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.27 |
| Formel vægt | 293.0899 |