Få mere at vide
2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 17942176
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17942176 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17942176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0416.01
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
CAS 85677-93-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H24 N2 O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nimodipine Impurity A, Nimodipine Imp. A (EP), Nimodipine USP Related Compound A, Nimodipine USP RC A, 2-Methoxyethyl 1-Methylethyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate, Nimodipine Related Compound A, Nimodipine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O7/c1-12(2)30-21(25)18-14(4)22-13(3)17(20(24)29-10-9-28-5)19(18)15-7-6-8-16(11-15)23(26)27/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3
SMIL COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC(C)C)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-O-(2-methoxyethyl) 3-O-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 416.42
Mængde 100 mg
Formel vægt 416.1584 g/mol