Få mere at vide
2-Methoxyethanol 500 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316131
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316131 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30316131 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010378ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyethanol
CAS 109-86-4
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxyethanol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H8 O2
Koncentration 500 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethylene Glycol Monomehyl Ether, 2-Methoxyethanol, Ethyleneglycol-monomethyl ether
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
SMIL COCCO
IUPAC navn 2-methoxyethanol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 76.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 76,0524 g/mol